Learn More
Gibco™ Suplemento N-2 (100X)
Descripción
Gibco N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement based on Bottenstein's N-1 formulation, containing optimized concentrations of insulin, iron-rich holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. N-2 Supplement is recommended for growth and expression of neuroblastomas and neural cells in primary cultures from both the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS).
Se recomienda emplear el suplemento N-2 para el crecimiento y la expresión de neuroblastomas, así como neuronas post-mitóticas en cultivos primarios tanto del sistema nervioso periférico (SNP) como del sistema nervioso central (SNC). El suplemento N-2 se puede emplear como un sustituto para la formulación Bottenstein N-1. El suplemento N-2 se proporciona como un concentrado de 100X.
El suplemento N-2 puede utilizarse con medios Neurobasal™ suplementados con factores de crecimiento como bFGF y EGF o utilizarse con DMEM.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 100 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | entre 6 y 8 |
| Mostrar más |