Learn More
Gibco™ Suplemento N-2 (100X)
Suplemento N-2 (100X)
162.00€ - 1556.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
---|---|
Tipo de célula | Células neuronales |
Clasificación | Sin suero |
Concentración | 100 X |
Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520536
|
Gibco™
17502048 |
5 mL |
162.00€
5 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15410294
|
Gibco™
17502001 |
50 mL |
1556.00€
50 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
El suplemento N-2 es un suplemento sin suero con definición química basado en la formulación Bottenstein N-1. El suplemento N-2 se ha pensado para usar con medios Neurobasal™.Se recomienda emplear el suplemento N-2 para el crecimiento y la expresión de neuroblastomas, así como neuronas post-mitóticas en cultivos primarios tanto del sistema nervioso periférico (SNP) como del sistema nervioso central (SNC). El suplemento N-2 se puede emplear como un sustituto para la formulación Bottenstein N-1. El suplemento N-2 se proporciona como un concentrado de 100X.
El suplemento N-2 puede utilizarse con medios Neurobasal™ suplementados con factores de crecimiento como bFGF y EGF o utilizarse con DMEM.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Specifications
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
|
Sin suero | |
Cultivo de células de mamífero | |
Suplemento de cultivo celular | |
Estériles | |
Hielo seco |
Células neuronales | |
100 X | |
Mediciones | |
Sin suero | |
entre 6 y 8 | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.