Learn More
N-(3-hidroxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11302387
N-(3-hidroxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302387
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Código de producto. 11302387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09975.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3394-05-6
Número MDL MFCD00022167
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Punto de fusión 175°C to 180°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C7H8N2OS
Cantidad 10 g
Beilstein 2090372
Sinónimo 1-3-hydroxyphenyl-2-thiourea, 3-hydroxyphenyl thiourea, 1-3-hydroxyphenyl thiourea, 3-aminothioxomethyl amino phenol, acmc-20apbj, 1-m-hydroxyphenyl thiourea, 3-hydroxy-phenylthioharnstoff, thiourea, 3-hydroxyphenyl, thiourea,n-3-hydroxyphenyl, 1-m-hydroxyphenyl-2-thiourea
Clave InChI BHJYKFUCQNISJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)NC(=S)N
Nombre IUPAC (3-hidroxifenil)tiourea
Peso molecular (g/mol) 168.21
PubChem CID 2759330
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-(3-hidroxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >