Learn More
N-(3-hidroxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11392377 2 g 2 g
11302387 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11392377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09975.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3394-05-6
Número MDL MFCD00022167
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Punto de fusión 175°C to 180°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C8H8N2O6
Cantidad 2 g
Beilstein 2090372
Sinónimo 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
Clave InChI WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%