Learn More
N-(6-Bromohexil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N-(6-Bromohexyl)phthalimide is used as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(6-bromohexil)ftalimida se utiliza como producto intermedio farmacéutico y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
La N-(6-bromohexil)ftalimida se utiliza como producto intermedio farmacéutico y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(6-Bromohexyl)phthalimide |
Punto de fusión | 54°C to 60°C |
Punto de ebullición | 186°C to 188°C (0.4 mmHg) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 186875 |
Sinónimo | n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |