Learn More
Colecistoquinina de N-acetilo, CCK (26-30), sulfatado
Código de producto. 15460497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15460497 0.5 mg 0.50 miligramo
15467269 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15460497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66056.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Número MDL MFCD00133563
Sinónimo N-Acetyl-Asp-Tyr(SO{3}H)-Met-Gly-Trp-NH2
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-30)
Nombre de nota sulfated
Color Blanco
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 791.85
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.