Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
52.30€ - 554.00€
Especificaciones
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30018053
Ver documentos
Melford
A90510-5.0
5 g
52.30€
5 g
30018054
Ver documentos
Melford
A90510-500.0
500 g
554.00€
500 g
30018052
Ver documentos
Melford
A90510-25.0
25 g
113.00€
25 g
Descripción
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Especificaciones
Especificaciones
7512-17-6
C8H15NO6