Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-D-glucosamina, 98+ %
Código de producto. 11479983
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
Código de producto. 11479983
Marca: Thermo Scientific Chemicals A13047.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La N-acetil-D-glucosamina, número CAS 72-87-7, es el isómero D del monómero derivado de glucosa que se encuentra en polisacáridos estructurales.
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico concentrado, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y ácido fórmico. Insoluble en agua, ácidos diluidos, álcalis diluidos, álcalis concentrados y disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00061615
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-glucosamine
Punto de fusión 213°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 10 g
Beilstein 1727589
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21