Learn More
Melford n-Acetyl-DL-methionine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
74.45€ - 175.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Acetyl-DL-methionine |
---|---|
CAS | 1115-47-5 |
Fórmula molecular | C7H13NO3S |
Peso molecular (g/mol) | 191.3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30017933
|
Melford
A10060-100.0 |
100 g |
74.45€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30017934
|
Melford
A10060-250.0 |
250 g |
175.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 115-47-5
- Molecular Formula: C7H13NO3S
- Molecular Weight: 191.3 g/mol
Especificaciones
n-Acetyl-DL-methionine | |
1115-47-5 | |
C7H13NO3S | |
191.3 |