Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-metionina, 99 % Código de producto.: 11428770
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-metionina, 99 %
Código de producto. 11428770
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11428770
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21866.18
Solicitar formato a granel o personalizado
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-acetil-DL-metionina se utiliza como reactivo bioquímico farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-47-5
Fórmula molecular C7H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 191.25
Número MDL MFCD00008681
Clave InChI XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
SMILES CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-methionine
Punto de fusión 113°C to 117°C
Beilstein 1725554
Índice Merck 14,96
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ethyl acetate.
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10244892 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2022 Catalog NumberB21866.30,B21866.0B,B21866.18
Número de lote10243571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog NumberB21866.30,B21866.0B,B21866.18
Número de lote10160445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21866.30,B21866.0B,B21866.18
Número de loteY17A041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21866.30,B21866.0B,B21866.18
Número de lote10227831 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21866.30,B21866.0B,B21866.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-metionina, 99 % >