Learn More
N-Acetil-L-glutamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-glutamine |
Punto de fusión | 206°C |
Residuos de ignición | 0.2% max |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Nombre IUPAC | (2S)-4-carbamoil-2-ácido acetamidobutanoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |