Learn More
N-acetil-L-metionina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11455737
N-acetil-L-metionina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455737
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11455737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24312.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-82-7
Fórmula molecular C7H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 191.25
Número MDL MFCD00064441
Clave InChI XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Sinónimo n-acetyl-l-methionine, n-acetylmethionine, acetyl-l-methionine, ac-met-oh, l-n-acetyl methionine, acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl-, l, thiomedon, l-methionine, n-acetyl
PubChem CID 448580
ChEBI CHEBI:21557
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-methionine
Punto de fusión 103°C to 107°C
Beilstein 1725552
Índice Merck 14,96
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Rotación óptica −21° (c=1.3 in Water)
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-acetil-L-metionina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >