Learn More
Ácido N-(-)-acetilneuraminico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Descripción
N-Acetylneuraminic acid is useful biologically in neurotransmission, leukocyte extravasation, viral or bacterial infections and carbohydrate-protein recognition. Neu5Ac is used to study its biochemistry, metabolism and uptake. Neu5Ac is used in the development of nanocarriers.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
el ácido N-acetilneuraminico es útil biológicamente en la neurotransmisión, la extravasación de leucocitos, las infecciones virales o bacterianas y el reconocimiento de carbohidratos-proteínas. Neu5Ac se utiliza para estudiar su bioquímica, metabolismo y absorción in vivo e in vitro. Neu5Ac se emplea para el desarrollo de nanocarriers.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
el ácido N-acetilneuraminico es útil biológicamente en la neurotransmisión, la extravasación de leucocitos, las infecciones virales o bacterianas y el reconocimiento de carbohidratos-proteínas. Neu5Ac se utiliza para estudiar su bioquímica, metabolismo y absorción in vivo e in vitro. Neu5Ac se emplea para el desarrollo de nanocarriers.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(-)-Acetylneuraminic acid |
Punto de fusión | ∽185°C (decomposition) |
Cantidad | 100 mg |
Beilstein | 1716283 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Índice Merck | 14,8484 |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml). |
Rotación óptica | −32° (c=0.5 in Water) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |