Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-triptofanol, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N(alpha)-Boc-D-tryptophanol |
Punto de fusión | 119°C to 121°C |
Cantidad | 1 g |
Rotación óptica | +53° (c=2 in Acetic Acid) |
Nombre IUPAC | tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.36 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-triptofanol, 98 % >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction