Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de N-α-benzoil-DL-arginina-4-nitroanilida, 98 %
Código de producto. p-3757467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10732081
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227740010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 911-77-3 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 911-77-3
Fórmula molecular C19H23ClN6O4
Peso molecular (g/mol) 434.881
Número MDL MFCD00012846
Clave InChI DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bapna, n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, nalpha-benzoyl-dl-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, 5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, l-bapna, dl-bapa, bz-dl-arg-pna hcl
PubChem CID 2724371
Nombre IUPAC N-[5-(diaminometilideneamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-il]benzamida;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.89
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Polvo