Learn More
Clorhidrato de N-α-benzoil-L-argininamida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11338389 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11338389 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11338389
Marca: MP Biomedicals 0210008705
Un sustrato enzimático para la papaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-α-Benzoyl-L-Argininamide Hydrochloride
CAS 4299-03-0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C13H20ClN5O2
Cantidad 5 g
Sinónimo s-n-1-amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-l-argininamide hydrochloride, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-nh hcl, bz-arg-nh2 hcl, benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, n-benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, benzoyl-arginine amide monohydrochloride monihydrate, nalpha-benzoyl-l-argininamidehydrochloridemonohydrate, 2s-5-diaminomethylidene amino-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride
Clave InChI PYZACNCNNFUUDO-PPHPATTJSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N.Cl
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-amino-5-(diaminometilideneamino)-1-oxopentano-2-il]benzamida;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 313.786
PubChem CID 22871352
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.8
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.