Learn More
N-Bencil-2-metoxi-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15435188 250 mg 250 miligramos
15425188 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15435188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172998-55-9
Fórmula molecular C21H19NO2
Peso molecular (g/mol) 317.388
Número MDL MFCD22683037
Clave InChI AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84375597
Nombre IUPAC N-bencil-2-metoxi-N-fenilbenzamida
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.39
Porcentaje de pureza 97%