Learn More
N-Bencil-2-piridinaetilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449390
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6312-25-0
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.296
Número MDL MFCD00089263
Clave InChI WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamine
PubChem CID 238354
Nombre IUPAC N-bencil-2-piridin-2-iletanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Título del producto
N-Bencil-2-piridinaetilamina, Thermo Scientific™ >