Learn More
N-Bencil-4-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15442728 250 mg 250 miligramos
15432728 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15442728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56270.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. 
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-83-9
Fórmula molecular C15H15NO
Peso molecular (g/mol) 225.291
Número MDL MFCD00026008
Clave InChI QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
PubChem CID 228681
Nombre IUPAC N-bencil-4-metilbenzamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza 97%