Learn More
N-Bencil-N-etilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448717
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11448717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19882.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-59-1
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.31
Número MDL MFCD00009037
Clave InChI HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
PubChem CID 7098
Nombre IUPAC N-Bencil-N-etilanilina
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-ethylaniline
Densidad 1.03
Punto de ebullición 163°C to 164°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >157°C (315°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 10 g
Número UN UN2274
Beilstein 2099852
Índice Merck 14,3769
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt