Learn More
N-Benzildimetilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11464843
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
103-83-3
C9H13N
135.21
MFCD00008329
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
7681
N,N-dimetil-1-fenilmetanamina
CN(C)CC1=CC=CC=C1
103-83-3
C9H13N
135.21
MFCD00008329
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
7681
N,N-dimetil-1-fenilmetanamina
CN(C)CC1=CC=CC=C1
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilbenzilamina se utiliza en la preparación del seleniuro de bis[(N,N-dimetilamino)bencilo]. Actúa como catalizador en la reacción de curado de formulaciones de éter diglicidílico de bisfenol A y anhídrido tetrahidroftálico. Se somete a la ortometalación dirigida con litio de butilo. Reacciona con el yoduro de metilo para obtener sal de amonio, que se utiliza como catalizador de transferencia de fase. Además, se utiliza como catalizador para la formación de espumas de poliuretano y resinas epoxídicas.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Benzyldimethylamine
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.9
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.501
Cantidad 5000 mL
Número UN UN2619
Beilstein 1099620
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza ≥98%