Learn More
Clorhidrato de N-benzilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492903
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29601-98-7
Fórmula molecular C7H9NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 159.62
Clave InChI YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylhydroxylamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamine hcl, n-benzyl-n-hydroxylamine hydrochloride, benzenemethanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-benzylhydroxyamine hydrochloride, bnnhoh*hydrochloride;, acmc-1cr2p, ksc493k8t, benzylhydroxyamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamne hydrochlorde
PubChem CID 11332622
Nombre IUPAC N-bencilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Fórmula lineal C6H5CH2NHOH·HCl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.62
Porcentaje de pureza 98%