missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido N-benciloxicarbonil-6-aminohexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11332826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11332826 5 g 5 g
11342826 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11332826

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08997.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1947-00-8
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD00004423
Clave InChI RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
Nombre IUPAC ácido 6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Punto de fusión 53°C to 57°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2288508
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.