Learn More
N-BOC-1,2-diaminoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10390724 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10390724
Marca: Thermo Scientific Acros 389900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57260-73-8
Fórmula molecular C7H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD00191871
Clave InChI AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-aminoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-1, 2-diaminoethane
Punto de ebullición 80°C to 84°C (0.3mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.458
Densidad 1.0160g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 98%
Gravedad específica 1.016
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.