Learn More
N-BOC-4-cloroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113444
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-Chloroaniline
Punto de fusión 102°C to 106°C
CAS 18437-66-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C11H14ClNO2
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal ClC6H4NHCOOC(CH3)3
Número MDL MFCD00816772
NMR Consistent with structure
Envase Frasco de vidrio
Sinónimo tert-butyl 4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl 4-chlorophenylcarbamate, 4-chloro-n-boc aniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloroaniline, tert-butyl4-chlorophenylcarbamate, n-boc-4-chloroaniline, 4-chloro-n-boc-aniline, maybridge1_008229
Clave InChI VFEHOBXXLPHSOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC tert-butil N-(4-clorofenil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 227.688
PubChem CID 546372
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.69
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino