Learn More
N-BOC-alilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668540
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78888-18-3
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Clave InChI AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
Nombre IUPAC tert-butil N-prop-2-enilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Allylamine
Punto de fusión 34.9°C to 38.3°C
Punto de ebullición 48.0°C to 50.0°C (1.0mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 79°C
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-allylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.