Learn More
Éster metílico de N-Boc-cis-4-hidroxi-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizados como anestesia local. Utilizados como agentes terapéuticos. Empleados como intermedios importantes en varias áreas como la síntesis de péptidos y la química de polímeros.
Solubilidad
Insolubles en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Utilizados como anestesia local. Utilizados como agentes terapéuticos. Empleados como intermedios importantes en varias áreas como la síntesis de péptidos y la química de polímeros.
Solubilidad
Insolubles en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester |
Punto de fusión | 81°C to 84°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |