Learn More
N-Boc-D-alaninol, 98 %, EE 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-alaninol |
Punto de fusión | 58°C to 62°C |
Notas del porcentaje del ensayo | ee 98% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.23 |
Rotación óptica | +11° (c=1 in Chloroform) |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-Boc-D-alaninol, 98 %, EE 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido