Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 240.00€
CAS | 28875-17-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H17NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 203.24 |
Número MDL | MFCD00038513 |
Clave InChI | GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N |
Sinónimo | boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate |
PubChem CID | 10856577 |
Nombre IUPAC | metil (2S)-2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}propanoato |
SMILES | COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15448818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62271.06 |
5 g |
62.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15458818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62271.14 |
25 g |
240.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
28875-17-4 | |
203.24 | |
GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N | |
10856577 | |
COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C |
C9H17NO4 | |
MFCD00038513 | |
boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate | |
metil (2S)-2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}propanoato |
Especificaciones
N-Boc-L-alanine methyl ester | |
28875-17-4 | |
C9H17NO4 | |
1872545 | |
GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N | |
COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C | |
203.24 | |
10856577 | |
95% |
32°C to 35°C | |
Blanco | |
MFCD00038513 | |
boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate | |
1.030 g/mL | |
metil (2S)-2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}propanoato | |
113°C (235°F) | |
203.24 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only