Learn More
N-α-BOC-L-Asparagina 4-nitrofenil éster, 98 %, ACROS Organics™
15.97€ - 44.40€
CAS | 4587-33-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H19N3O7 |
Peso molecular (g/mol) | 353.33 |
Clave InChI | IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N |
Sinónimo | boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc |
PubChem CID | 439663 |
ChEBI | CHEBI:3147 |
Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoato |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Descripción
4587-33-1 | |
353.33 | |
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc | |
CHEBI:3147 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
C15H19N3O7 | |
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N | |
439663 | |
(4-nitrofenil) (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoato |
Especificaciones
N-α-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester | |
4587-33-1 | |
100.0 | |
97.5% min. (HPLC) | |
Authentic | |
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
-36.4 | |
439663 | |
353.33 | |
1% Max. |
136°C to 140°C | |
97.5 | |
Blanco | |
C15H19N3O7 | |
Frasco de vidrio | |
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N | |
(4-nitrofenil) (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoato | |
353.33 | |
CHEBI:3147 | |
98% | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-alpha-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester
RUO – Research Use Only