Learn More
N-Boc-L-isoleucina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
N-Boc-L-isoleucine is used to prepare BOC-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester by using 1-hydroxybenzotriazole and 1-ethyl-3-<3-(dimethylamino)propyl>carbodiimide hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-isoleucina se utiliza para preparar el éster de hidroxisuccinimida de BOC-L-isoleucina con 1-hidroxibenzotriazol y 1-etil-3-<3-(dimetilamino)propil>hidrocloruro de carbodiimida.
Solubilidad
soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
La N-Boc-L-isoleucina se utiliza para preparar el éster de hidroxisuccinimida de BOC-L-isoleucina con 1-hidroxibenzotriazol y 1-etil-3-<3-(dimetilamino)propil>hidrocloruro de carbodiimida.
Solubilidad
soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-isoleucine |
Punto de fusión | 67°C to 70°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1711700 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.06 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |