Learn More
N-Boc-L-leucoinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11344276
N-Boc-L-leucoinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344276
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11344276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19352.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82010-31-9
Fórmula molecular C11H23NO3
Peso molecular (g/mol) 217.31
Número MDL MFCD00076950
Clave InChI LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Sinónimo boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7018766
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentano-2-il]carbamato
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-leucinol
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Índice de refracción 1.45
Beilstein 4178460
Densidad 0.98
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31
Rotación óptica −27.5° (c=2 in Methanol)
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteB02R036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19352.03,L19352.06
Número de loteD03R030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19352.03,L19352.06
Número de loteJ19Q061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19352.03,L19352.06
Número de loteK09R016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19352.03,L19352.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-Boc-L-leucoinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >