Learn More
N-Boc-L-fenilalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-L-fenilalaninol se emplea en la síntesis de compuestos bioquímicamente activos.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El N-Boc-L-fenilalaninol se emplea en la síntesis de compuestos bioquímicamente activos.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-phenylalaninol |
Punto de fusión | 95°C to 98°C |
Beilstein | 3652004 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.33 |
Rotación óptica | −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol) |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction