Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-treonina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428108
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15428108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61545.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79479-07-5 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de N-Boc-L-treonina se utiliza como intermediario farmacéutico y un intermediario en productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento: 2-4 °C. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79479-07-5
Fórmula molecular C10H19NO5
Peso molecular (g/mol) 233.26
Número MDL MFCD00270479
Clave InChI MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
PubChem CID 11368286
Nombre IUPAC methyl (2S,3R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoate
SMILES COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-threonine methyl ester
Punto de ebullición 206°C
Color Amarillo
Índice de refracción 1.45
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso