Learn More
N-BOC-L-valinol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-BOC-L-Valinol |
Envase | Frasco de vidrio |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.9950g/mL |
Punto de ebullición | 218.0°C |
Cantidad | 5 g |
Temperatura de inflamación | 85°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.28 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- N-BOC-L-Valinol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.