Learn More
N-Boc-N-metil-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-N-metil-L-serina se utiliza como precursor en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La N-Boc-N-metil-L-serina se utiliza como precursor en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methyl-L-serine |
Punto de fusión | 83°C to 87°C |
Beilstein | 8685334 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Sólido |