Learn More
n-Butyl Chloride (HPLC), Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
- Fase móvil de HPLC para separaciones analíticas y preparativas.
- Alta transmitancia UV y residuos de baja evaporación.
- Filtrado a través de un filtro submicrométrico para eliminar partículas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | -123°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 77°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Número MDL | 1009 |
Cantidad | 2.5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.57g/mol |
Presión de vapor | 108mbar at 20°C |
Forma física | Líquido |