Learn More
n-Butilo propionato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butyl propionate |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -75°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8800g/mL |
| Punto de ebullición | 145°C |
| Temperatura de inflamación | 38°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Butyl propionate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.