Learn More
Sulfuro de n-butilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694752 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10090710 5 mL Glass bottle 5 ml
10122230 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11945721 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Código de producto. 10694752
Marca: Thermo Scientific Acros 108011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-40-1
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00009468
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
SMILES CCCCSCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl sulfide
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2S
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,IV,1559
Índice Merck 15,1593
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 1-butilsulfanilbutano
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.29
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.