Learn More
Éter n-butil vinílico, 98 %, estab. con 0,01 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11480078
Éter n-butil vinílico, 98 %, estab. con 0,01 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480078
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11480078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23673.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Butyl Vinyl Ether is a reagent used in organic chemical reactions and the preparation of pharmaceutical compounds used in anticancer therapy. It is also used in the synthesis of potent inhibitors for PDE5. It is also used in the synthesis of copolymers and as an acrylic/vinyl acetate resin comonomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 3 g/l (20 °C). Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes, ya que pueden formar peróxidos. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. No destilar hasta su desecación. Mantener refrigerado. Comprobar la presión del recipiente periódicamente para evitar la formación de peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-34-2
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009454
Clave InChI UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl vinyl ether, butyl vinyl ether, vinyl butyl ether, butane, 1-ethenyloxy, butoxyethylene, 1-ethenyloxy butane, butoxyethene, ether, butyl vinyl, vinyl n-butyl ether, ethenyl n-butyl ether
PubChem CID 8108
Nombre IUPAC 1-etenoxibutano
SMILES CCCCOC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl vinyl ether
Nombre de nota stabilized with 0.01% KOH
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.778
Punto de ebullición 92°C to 94°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH=CH2
Índice de refracción 1.401
Cantidad 100 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1560217
Información de solubilidad Soluble in water 3g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberB23673.AE,B23673.AP
Número de lote10237275 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB23673.AE,B23673.AP
Número de lote10230956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23673.AE,B23673.AP
Número de lote5013R05M Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23673.AE,B23673.AP
Número de loteI5226A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23673.AE,B23673.AP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl vinyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butyl vinyl ether
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter n-butil vinílico, 98 %, estab. con 0,01 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals >