Learn More
N-butillitio, 1,6 M en hexano, en frascos de AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
63.92€ - 126.63€
Especificaciones
CAS | 109-72-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C{4}H{9}Li |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11670222
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13559.AE |
100 mL | N/A | ||||||
11680222
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13559.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
109-72-8 | |
C{4}H{9}Li | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- n-Butyllithium, 1.6M in hexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P422-Almacenar el contenido en .
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Butyl lithium
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
N-butillitio, 1,6 M en hexano, en frascos de AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals