Learn More
n-Butilitio, solución 2.5 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10030462
n-Butilitio, solución 2.5 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030462
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10030462
Marca: Thermo Scientific Acros 213351000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-72-8
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009414
Clave InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyllithium
Nombre de nota 2.5M Solution in Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)3Li
Cantidad 100 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Gravedad específica 0.69
Nombre IUPAC litio; butano
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number213350500,213351000,213358000
Número de loteA0465809 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number213350500,213351000,213358000
Número de loteA0465559 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number213350500,213351000,213358000
Número de loteA0461121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/07/2024 Catalog Number213350500,213351000,213358000
Número de loteA0456026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number213350500,213351000,213358000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-Butilitio, solución 2.5 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >