Learn More
n-Butilitio, solución 2.5 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16243861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16243861 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10030462 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10181852 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
3 options
Código de producto. 16243861
Marca: Thermo Scientific Acros 213350500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-72-8
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009414
Clave InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyllithium
Nombre de nota 2.5 M Solution in Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.6900 g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación -21°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3Li
Cantidad 50 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Gravedad específica 0.69
Nombre IUPAC litio(1+) butan-1-ido
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.