Learn More
Cloruro de n-butilmagnesio, solución al 20 % de peso en THF/tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915851
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
Fórmula molecular C4H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 116.87
Número MDL MFCD00000475
Clave InChI UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
SMILES CCCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylmagnesium chloride
Color Marrón a marrón-verde
% mín. CAS 19.0, 78.0, 78.0
% máx. CAS 22.0, 81.0, 81.0
Forma física Solución
Cantidad 800 mL
Fórmula lineal CH3(CH2)3MgCl
Temperatura de inflamación −21°C
Nombre IUPAC magnesio;butano;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Porcentaje de pureza 19 to 22% (as BUMC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1
Densidad 1.0000g/mL