Learn More
Hidróxido óxido de n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Butyltin hydroxide oxide |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3146 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Nombre IUPAC | butil(hidroxi)estanona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.81 |
Porcentaje de pureza | 95% |