Learn More
Ácido n-butírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Butyric acid |
Punto de fusión | De -7,0 °C a +5,0 °C |
Punto de ebullición | De 162,0 °C a 165,0 °C |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | CH3CH2CH2CO2H |
Número UN | 2820 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con casi todos los disolventes orgánicos comunes |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11 |