Learn More
Ácido N-carbamoil-DL-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11305069 10 g 10 g
11315069 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11305069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17166.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 923-37-5 | C5H8N2O5 | 176.128 g/mol
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid, is a useful biochemical for proteomics research. It is also used as a carbamate derivative which serves as an intermediate in pyrimidine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido N-carbamoil-DL-aspártico, es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se utiliza como un derivado del carbamato que sirve como intermediario en la biosíntesis de pirimidina.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado, en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923-37-5
Fórmula molecular C5H8N2O5
Peso molecular (g/mol) 176.128
Número MDL MFCD00042822
Clave InChI HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ureidosuccinic acid, 2-ureidosuccinic acid, n-carbamoyl-dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl-dl-aspartic acid, dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl, 2-carbamoylamino butanedioic acid, n-carbamoylaspartic acid, carbamoyl-dl-aspartic acid, carbamylaspartic acid, 2-ureidobutanedioic acid
PubChem CID 279
ChEBI CHEBI:64850
Nombre IUPAC ácido 2-(carbamoylamino)butanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)NC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Beilstein 1726861
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 98%