Learn More
N-(clorometil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459872
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
It is used as an agrochemical and medicine intermediates and is used in organic synthesis. Microporous membranes prepared from chemically modified polysulfone, which is a derivative of this compound have better streaming potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como productos agroquímicos y medicamentos intermedios y se utiliza en síntesis orgánica. Las membranas microporosas preparadas a partir de polisulfona modificada químicamente, que es un derivado de este compuesto tienen un mejor potencial de transmisión.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Incompatible con bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17564-64-6
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.602
Número MDL MFCD00005898
Clave InChI JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
PubChem CID 87154
Nombre IUPAC 2-(clorometil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (Chloromethyl)phthalimide
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 100 g
Beilstein 140942
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Chloromethylphthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Chloromethylphthalimide