missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
N-Ciclohexil-N-metil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15436878

N-Ciclohexil-N-metil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15436878
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15436878

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60410.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 29477-27-8
Fórmula molecular C14H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 262.309
Número MDL MFCD00709770
Clave InChI ZGDQZPUGCAXWLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, n-cyclohexyl-n-methyl-4-nitro, aronis24032, n-cyclohexyl-n-methyl 4-nitrophenyl carboxamide
PubChem CID 692212
Nombre IUPAC N-ciclohexil-N-metil-4-nitrobenzamida
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Cyclohexyl-N-methyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.3
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
N-Ciclohexil-N-metil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado