Learn More
Acetato de n-decilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11403098
Acetato de n-decilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403098
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Código de producto. 11403098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18814.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-17-4
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00026538
Clave InChI NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
Nombre IUPAC Acetato de decilo
SMILES CCCCCCCCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decyl acetate
Densidad 0.867
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 1000 g
Beilstein 1762123
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de n-decilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >